Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètre / millivoltmètre Seven2Go™ : S2
Idéal pour les applications mobiles en laboratoire, en ligne et à l’extérieur
505.00€ - 740.00€
Spécification
Gamme (pH) –2 à 20
Précision (pH) ± 0.01
Résolution (pH) 0.01/0.1
Gamme (mV) –1999 à +1999 mV
Précision (mV) ± 1
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Prix Quantité et disponibilité  
15395063 Afficher les documents Mettler Toledo™
30207949
pH-mètre / millivoltmètre Seven2Go S2 505.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
12-06-2020
Ajouter au panier
15305073 Afficher les documents Mettler Toledo™
30207950
pH-mètre / millivoltmètre Seven2Go S2 : kit Standard 635.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
12-06-2020
Ajouter au panier
15315073 Afficher les documents Mettler Toledo™
30207951
pH-mètre / millivoltmètre Seven2Go S2 : kit Field avec sonde de pH 690.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
12-06-2020
Ajouter au panier
15325073 Afficher les documents Mettler Toledo™
30207952
pH-mètre / millivoltmètre Seven2Go S2 : kit Food 740.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
12-06-2020
Ajouter au panier
15335073 Afficher les documents Mettler Toledo™
30207953
pH-mètre / millivoltmètre Seven2Go S2 : kit Light 560.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
12-06-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Les appareils de mesure portatifs Seven2Go sont simples, fiables et conçus pour fournir rapidement aux utilisateurs des données de qualité, améliorer la durabilité et permettre l’utilisation d’une seule main.
    • Le nouveau menu intuitif permet une utilisation simplissime dès la sortie de l’emballage.
    • T-Pad assure le confort et optimise votre vitesse de navigation entre les menus.
    • Disposition intelligente des boutons pour une navigation plus rapide
    • Reconnaissent automatiquement le capteur InLab ISM™ (Intelligent Sensor Management) et enregistrent l’ID du capteur, le numéro de série et les dernières données d’étalonnage, réduisant ainsi les risques d’erreur
    • Grâce à la protection IP67 et à la résistance contre les gouttes, ces appareils de mesure sont résistants aux intempéries (adaptés aux environnements difficiles et exigeants).
    • Étalonnage en 5 points
    • Écran LCD à segments
    • Quatre groupes de tampons prédéfinis
    • Méthodes d’étalonnage linéaire et segmenté
    • Avec groupe de tampons défini par l’utilisateur
    • Enregistrements manuel et temporel du point final possible
    • Réalisation de mesures en série dans un intervalle défini par l’utilisateur
    • Signal visuel du point final
    • Compensation automatique / manuelle de la température
    Spécifications :
    • Plage de mesure du pH : -2 à 20
    • Résolution du pH : 0.01 / 0.1
    • Précision du pH : ±0.01
    • Plage de mesure ORP / Redox : -1999 à +1999 mV
    • Résolution ORP / Redox : 1
    • Précision ORP / Redox : ±1
    • Unités : mV, mV rel.
    • Plage de mesure des températures : -5° à +105°C
    • Résolution de la température : 0.1°C
    • Précision de la température : ±0.5°C
    • ISM : version légère
    • Taille de la mémoire : 200
    • Entrées de capteurs : BNC (1012 ohms) / RCA (cinch)
    • Alimentation électrique : quatre acc. 1.5 V AA ou 1.3 V NiMH
    • Heures de fonctionnement : 250 à 400 heures
    • Dimensions : 222 x 70 x 35 mm
    • Poids : 270g
    Applications :
    • Kit S2-Standard : Large gamme d’échantillons, notamment les émulsions et les suspensions.
    • Kit S2-Field : large gamme d’échantillons, notamment les émulsions et les suspensions ; Idéal pour les mesures sur le terrain.
    • Kit S2-Food : échantillons solides et semi-solides comme le fromage et la viande.
    • Kit S2-Light : Pour un usage académique et pédagogique.
    Kits disponibles :
    • N° de catalogue 01-913-965, S2-Meter : instrument, clip d’électrode, instructions d’utilisation, guide rapide, rapport de test, déclaration de conformité et piles.
    • N° de catalogue 01-913-966, kit S2-Standard : instrument, clip d’électrode, InLab™ Expert Pro-ISM-IP67, sachets de tampon (pH 4.01, 7.00, 9.21 et 10.00), instructions d’utilisation, guide rapide, rapport de test, déclaration de conformité et piles.
    • N° de catalogue 01-913-967, kit S2-Field : instrument, clip d’électrode, InLab™ Expert Pro-ISM-IP67, sachets de tampon (pH 4.01, 7.00, 9.21 et 10.00), flacons pour l’étalonnage, étui de transport uGo™, instructions d’utilisation, guide rapide, rapport de test, déclaration de conformité et piles.
    • N° de catalogue 01-913-968, kit S2-Food : instrument, clip d’électrode, InLab™ Solids Pro-IP67, sachets de tampon (pH 4.01, 7.00, 9.21 et 10.00), flacons pour l’étalonnage, étui de transport uGo™, instructions d’utilisation, guide rapide, rapport de test, déclaration de conformité et piles.
    • N° de catalogue 01-913-969, kit S2-Light : instrument, clip d’électrode, InLab™ Versatile Pro, sachets de tampon (pH 4.01, 7.00, 9.21 et 10.00), instructions d’utilisation, guide rapide, rapport de test, déclaration de conformité et piles.
    Certifications
    ISO 9001, ISO 14001
  • Spécification
    Spécification
    –2 à 20
    0.01/0.1
    ± 1
    –5°C à +105°C
    0.1°C
    ISO 9001, ISO 14001
    IP 67
    200 (mémoire)
    250 à 400 heures
    ± 0.01
    –1999 à +1999 mV
    1
    ±0.5°C
    5 points
    LCD
    BNC (1012 ohms) / RCA (Cinch) (capteur)
    Quatre acc. NiMH 1.5 V AA ou 1.3 V