Learn More
METTLER TOLEDO™ Instruments de mesure du pH / des ions SevenExcellence™ S500
Commande via un écran tactile intuitif et performances de mesure supérieures alliées à un programme de sécurité complet pour des résultats sûrs et une conformité stricte. L’instrument de mesure du pH / des ions Mettler Toledo SevenExcellence S500 est un dispositif à expansion modulaire auquel il est possible d’ajouter des paramètres de mesure supplémentaires.
Marque:  METTLER TOLEDO™ 30046249
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.98000kg
Code produit. 13470679
  • 2390.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
14-12-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Il est possible d’équiper les instruments de mesure sélective d’ions (ISE), du pH, de Redox / ORP et de l’ISFET avec des modules de mesure supplémentaires pour mesurer la conductivité, la résistivité, l’oxygène dissous, la salinité, les TDS, et la BOD.
  • Créez facilement des mesures et des raccourcis pour le calibrage.
  • Écran tactile couleur de 7 pouces avec navigation intuitive dans les menus
  • Compatible avec une vaste gamme d’électrodes pour toutes les applications
  • Compatible avec nos électrodes ISM qui prennent et sauvegardent les données de calibrage automatiquement reconnues par l’instrument de mesure lorsqu’il est connecté
  • L’instrument de mesure se connecte aux électrodes via BNC ; câbles S7 à BNC disponibles
  • Exportez des données vers une imprimante, un fichier Excel ou un système LIMS
  • Automatisation disponible pour les mesures et le nettoyage dans les applications à haut débit
  • Gérez les permissions et accès utilisateurs pour garantir l’intégrité des données
  • Compatible avec le logiciel LabX pour la gestion avancée des données et la conformité réglementaire de la directive 21CFR partie 11
  • Programme de qualification complet en option comprenant QI / QO / QP
Spécification
Spécification
±0.5%
13 étalons prédéfinis et 20 étalons définis par l’utilisateur
Instrument de mesure de pH/ISE S500, électrode de pH InLab Expert Pro-ISM (câble de 1,2 m), support d’électrode, 2 sachets de tampons chacun pour pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, clé d’activation du pH EasyDirect, certificat de test, guide de mesure du pH
250 analyses (20.000 data points)
0.001 to 999999mg/L ppm, 0.0001 to 100mol/L %, 0.001 to 100000mmol/L
0.001 to 1
0.001 to 1
0.1/1mV
0.1°C
Max. 5 points, 8 pre defined and 20 user defined buffer group
TFT
0,001 μS/cm à 2000 mS/cm
0,001 μs/cm à 2000 ms/cm
–2000 à 2000 mV
0.001 to 1
–30°C à +130°C
±0.1mV
20 000
Chinese, Chinese (TW), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English (US), French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (BR), Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Kit S500 : applications standard
0 to 999999mg/L
0.001 to 1
0.001 to 1
±0.1°C
Max. 5 points, 8 pre defined and 20 user defined buffer group
Monocanal
RS-232, USB-A, USB-B, LAN, mini-LTW, mini-DIN, BNC, Cinch / RCA
0,001 μs/cm à 2000 ms/cm
0,001 μs/cm à 2000 ms/cm
-2 to 20
0.001/0.01/0.1