Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes combinées ISE à la perfection SevenGo™
Obtenez une “solution tout-en-un” avec les électrodes ISE combinées SevenGo™ perfectION. Le mécanisme de compression Click & Clear™ brillant permet un nettoyage rapide et garantit des lectures stables, même dans les échantillons difficiles.
Marque:  Mettler Toledo™ 51344818
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.33000kg
Code produit. 11917831
  • 1050.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
04-05-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • La sélection d’électrodes sélectives d’ions (ISE) est aussi étendue que la gamme d’ions différents 
  • La jonction Click & Clear™ assure un contact optimal de la solution électrolytique et de l’échantillon
  • Avec les solutions dédiées, l’échantillon peut être préparé de manière optimale pour une mesure réussie de la concentration ionique
Spécification
Spécification
Ions I-
Lemo
0.005 à 127000 mg/l
Électrode ISE combinée
De 0° à 80°C
ISA
32° à 176°F