Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.8 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
161.00€ - 333.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Porosité | 0,8 μm |
Stérilité | Non stérile |
Débit | 190 mL/min x cm2 |
Nbre par carton | 100Pack |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10196240
|
Merck
AABG01300 |
13 mm | Noir |
224.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10677501
|
Merck
AAWG02500 |
25 mm | Blanc |
213.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10248010
|
Merck
AABG02500 |
25 mm | Noir |
239.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10667501
|
Merck
AAWG01300 |
13 mm | Blanc |
161.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10330131
|
Merck
AABG04700 |
47 mm | Noir |
333.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10166290
|
Merck
AAWG03700 |
37 mm | Blanc |
273.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10508642
|
Merck
AABG03700 |
37 mm | Noir |
283.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10538252
|
Merck
AAWG04700 |
47 mm | Blanc |
251.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 29-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Membrane d’esters de cellulose mixte (MCE), hydrophile
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Spécification
Non autoclavable | |
Non stérile | |
100Pack | |
Membranes filtrantes |
0,8 μm | |
190 mL/min x cm2 | |
150 µm | |
Hydrophile |