Learn More
MFI2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MFI2 |
---|---|
Concentration | 0.32 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16846813
|
Proteintech
10428-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16836813
|
Proteintech
10428-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a cell-surface glycoprotein found on melanoma cells. The protein shares sequence similarity and iron-binding properties with members of the transferrin superfamily. The importance of the iron binding function has not yet been identified. This gene resides in the same region of chromosome 3 as members of the transferrin superfamily. Alternative splicing results in two transcript variants.Spécification
MFI2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P08582, Q9R0R1 | |
288038, 30060, 4241 | |
MFI2 Fusion Protein Ag0700 | |
Primary | |
-20°C | |
MELTF |
0.32 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CD228, MAP97, Melanotransferrin, MFI2, MTF1 | |
Meltf | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |