Learn More
MFN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MFN1 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16832194
|
Proteintech
13798-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16822194
|
Proteintech
13798-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Mitofusin 1 (MFN1) and the related protein MFN2 are mitochondrial membrane GTPase proteins that play a central role in mitochondrial metabolism and may be associated with obesity and/or apoptosis processes. MFN1 and MFN2 form homotypic and heterotypic complexes and coordinately regulate mitochondrial fusion and are essential for embryonic development. When ectopically expressed, MFN1 inhibits the apoptosis-associated amino-terminal conformation change in the apoptotic protein Bax but not its mitochondrial translocation, indicating that MFN1 is involved in the regulating the activation of Bax on the outer mitochondrial membrane.Spécification
MFN1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q811U4, Q8IWA4, Q8R4Z9 | |
192647, 55669, 67414 | |
MFN1 Fusion Protein Ag4762 | |
Primary | |
-20°C | |
MFN1 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Fzo homolog, hfzo1, hfzo2, MFN1, mitofusin 1, Transmembrane GTPase MFN1 | |
MFN1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |