Learn More
Sartorius™ Filtres blancs en microfibre à quartz de grade MG 1336/2 avec liant
Marque: Sartorius™ FT-3-01120-055
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
28 mbar | |
Blanc | |
Disque | |
0,3 μm | |
Principalement utilisés pour la surveillance de l’air et du gaz ou comme préfiltre | |
Lot de 100 | |
0,4 mm | |
55 mm |
73 g/m2 | |
Filtres en microfibre de verre | |
Microfibre de verre | |
Non stérile | |
MG 1336/2 | |
180°C | |
Filtre avec liant |