Learn More
Sartorius™ Filtres blancs en microfibre à quartz de grade MG 1336/2 avec liant
27.75€ - 69.45€
Spécification
Résistance à l’air | 28 mbar |
---|---|
Poids de base | 73 g/m2 |
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtres en microfibre de verre |
Format | Disque |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11775246
|
Sartorius™
FT-3-01120-047 |
47 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11795246
|
Sartorius™
FT-3-01120-110 |
110 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11785246
|
Sartorius™
FT-3-01120-055 |
55 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
28 mbar | |
Blanc | |
Disque | |
0,3 μm | |
Principalement utilisés pour la surveillance de l’air et du gaz ou comme préfiltre | |
Lot de 100 | |
0,4 mm |
73 g/m2 | |
Filtres en microfibre de verre | |
Microfibre de verre | |
Non stérile | |
MG 1336/2 | |
180°C | |
Filtre avec liant |