Learn More
Sartorius™ Filtres blancs en microfibre de quartz de grade MG 160 sans liant
Marque: Sartorius™ FT-3-01110-050
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
75 g/m2 | |
Filtres en microfibre de verre | |
Microfibre de verre | |
Non stérile | |
MG 160 | |
500°C | |
Filtre sans liant |
Blanc | |
Disque | |
1,2 μm | |
Recommandé pour les analyses analytiques et gravimétriques ainsi que comme préfiltres | |
Lot de 50 | |
0,37 mm | |
50 mm |