Learn More
Sartorius™ Filtres blancs en microfibre de quartz de grade MG 160 sans liant
Marque:  Sartorius™ FT-3-01110-070
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11776055
  • 22.50€ / 50 pièces
Expédition estimée
17-03-2021
Spécification
50/boîte
Microfibre de verre
70 mm
Recommandé pour les analyses analytiques et gravimétriques ainsi que comme préfiltres
MG 160
500°C
0,37mm
Non stérile
Filtres en microfibre de verre
Blanc
Filtres en microfibre de verre
Disques filtrants
1,2 μm
75 g/m2
Filtres en microfibre de verre sans liants