Learn More
Sartorius™ Filtres blancs en microfibre de quartz de grade MG 160 sans liant
26.90€ - 54.10€
Spécification
Poids de base | 75 g/m2 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtres en microfibre de verre |
Format | Disque |
Matériau | Microfibre de verre |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11796055
|
Sartorius™
FT-3-01110-100 |
100 mm |
44.50€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706065
|
Sartorius™
FT-3-01110-110 |
110 mm |
54.10€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766055
|
Sartorius™
FT-3-01110-050 |
50 mm |
26.90€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776055
|
Sartorius™
FT-3-01110-070 |
70 mm |
29.60€
50 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786055
|
Sartorius™
FT-3-01110-090 |
90 mm |
46.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
75 g/m2 | |
Filtres en microfibre de verre | |
Microfibre de verre | |
Non stérile | |
MG 160 | |
500°C | |
Filtre sans liant |
Blanc | |
Disque | |
1,2 μm | |
Recommandé pour les analyses analytiques et gravimétriques ainsi que comme préfiltres | |
Lot de 50 | |
0,37 mm |