Learn More
Sartorius™ Filtres blancs en microfibre de quartz de grade MG 160 sans liant
Marque:  Sartorius™ FT-3-01110-100
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11796055
  • 44.50€ / 50 pièces
Expédition estimée: 02-05-2024
Spécification
75 g/m2
Filtres en microfibre de verre
Microfibre de verre
Non stérile
MG 160
500°C
Filtre sans liant
Blanc
Disque
1,2 μm
Recommandé pour les analyses analytiques et gravimétriques ainsi que comme préfiltres
Lot de 50
0,37 mm
100 mm