Learn More
Sartorius™ Filtre blanc en microfibre à quartz de grade MGD sans liant
27.70€ - 97.10€
Spécification
Résistance à l’air | 18.5mbar |
---|---|
Poids de base | 120 g/m2 |
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtres en microfibre de verre |
Format | Disque |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11780436
|
Sartorius™
FT-3-1104-110 |
110 mm |
97.10€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10280722
|
Sartorius™
FT-3-1104-045 |
45 mm |
27.70€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
18.5mbar | |
Blanc | |
Disque | |
2,7 μm | |
18 s | |
MGD | |
500°C | |
Filtre sans liant |
120 g/m2 | |
Filtres en microfibre de verre | |
Microfibre de verre | |
Non stérile | |
Recommandé pour les analyses analytiques et gravimétriques ainsi que comme préfiltres | |
Lot de 50 | |
0,53 mm |