Learn More
Sartorius™ Filtre blanc en microfibre à quartz de grade MGD sans liant
Marque: Sartorius™ FT-3-1104-110
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
18.5mbar | |
Blanc | |
Disque | |
2,7 μm | |
18 s | |
MGD | |
500°C | |
Filtre sans liant |
120 g/m2 | |
Filtres en microfibre de verre | |
Microfibre de verre | |
Non stérile | |
Recommandé pour les analyses analytiques et gravimétriques ainsi que comme préfiltres | |
Lot de 50 | |
0,53 mm | |
110 mm |