Learn More
MGEA5 Mouse anti-Human, Clone: 3B9H7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène MGEA5
Clone 3B9H7
Concentration 0.84 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16827545
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
66033-1-IG-20UL
20 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16817545
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
66033-1-IG-150UL
150 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Two bands at 130 kDa and 75 kDa could be detected using antibody 66033-1-Ig.
This gene encodes a member of the Ikaros family of zinc-finger proteins. Three members of this protein family (Ikaros, Aiolos and Helios) are hematopoietic-specific transcription factors involved in the regulation of lymphocyte development. This protein forms homo- or hetero-dimers with other Ikaros family members, and is thought to function predomitly in early hematopoietic development. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, but the biological validity of some variants has not been determined.
Spécification
Spécification
MGEA5
0.84 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Beta N acetylhexosaminidase, Bifunctional protein NCOAT, HAT, HEXC, Hexosaminidase C, KIAA0679, MEA5, Meningioma expressed antigen 5, MGEA5, N acetyl beta glucosaminidase, NCOAT, O GlcNAcase, OGA
MGEA5
IgG1
Protein G
Antibody
3B9H7
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
O60502
10724
MGEA5 Fusion Protein Ag6905
Primary
-20°C
MGEA5