missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MHC Class I (H-2Kd) Monoclonal Antibody (SF1-1.1.1), APC-eFluor™ 780, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
122.00€ - 291.00€
Spécification
Antigène | MHC Class I (H-2Kd) |
---|---|
Clone | SF1-1.1.1 |
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16370904
|
Affymetrix eBioscience
47-5957-80 |
25 μg |
122.00€
25µg |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16380904
|
Affymetrix eBioscience
47-5957-82 |
100 μg |
291.00€
100µg |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Mouse Monoclonal Antibody
MHC Class I (H-2Kd) Monoclonal antibody specifically detects MHC Class I (H-2Kd) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
MHC Class I (H-2Kd) | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
class I major histocompatibility antigen H-2Kd; H-2 class I histocompatibility antigen, K-B alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-D alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-K alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-Q alpha chain; H-2 class I histocompatibility antigen, K-W28 alpha chain; H-2K; H2-K; H-2K(B); H-2K(d); H-2K(K); H-2K(Q); H2-K1; histocompatibility 2, K1, K region; K-f; MGC184092; MGC7052; MHC class I antigen; MHC class I H2-K-b-alpha-2 cell surface glycoprotein; MHC class I heavy chain H2-K; MHC H2-K transplantation antigen | |
H2-K1 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
H2-K1 |
SF1-1.1.1 | |
Flow Cytometry | |
APC-eFluor 780 | |
Mouse | |
Mouse | |
P01901, P03991, P04223, P14428 | |
14972 | |
IgG2a κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |