Learn More
MHC Class II I-Ab Monoclonal Antibody (AF6-120.1), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
350.00€
Spécification
Antigène MHC Class II I-Ab
Clone AF6-120.1
Concentration 0.2 mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16371264
Afficher les documents Détails de la promotion
Affymetrix eBioscience
62-5320-82
100 μg
350.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-04-2024
Description
This AF6-120.1.2 monoclonal antibody reacts with the mouse MHC Class II I-Ab alloantigen of H-2b bearing mouse strains, including C57Bl/6 and 129. This cell surface molecule is involved in antigen presentation to T cells expressing CD3/TCR and CD4. The A
MHC Class II I-Ab Monoclonal antibody specifically detects MHC Class II I-Ab in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
MHC Class II I-Ab
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
14961
IgG2a κ
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
H2-Ab1
AF6-120.1
Flow Cytometry
Super Bright 436
Mouse
Mouse
H2-Ab1