Learn More
Anticorps anti-MHC Classe II I-Ab anti-souris de souris, Super Bright 436, Clone : AF6-120,1, eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque:  Invitrogen 62-5320-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 16371264
  • 296.00€ / 100µg
Expédition estimée
16-11-2020
Description
Description
Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Excitation : 405 nm, émission : 436 Nm ; laser : Laser violet Les molécules du MHC de classe II sont des hétérodimères de chaînes alpha (31-34 kDa) et bêta (26-29 kDa) associées de manière non covalente. La présentation des antigènes du complexe majeur d’histocompatibilité de classe II nécessite la participation de protéases lysosomales à deux processus convergents. Premièrement, les antigènes endocytés par les cellules présentant l’antigène doivent être décomposés en peptides antigéniques. Deuxièmement, les molécules de classe II sont synthétisées avec leur site de liaison peptidique bloqué par la chaîne invariante (Ii), et elles n’acquièrent la capacité de se lier aux antigènes qu’après que la Ii a été dégradée dans les compartiments où se trouvent les peptides. Les molécules du MHC de classe II présentent un antigène dérivé de manière exogène aux lymphocytes T CD4+, qui sont souvent des cellules T auxiliaires. Le CD4 interagit avec les résidus non polymorphes du MHC de classe II.
Spécification
Spécification
MHC Classe II I-Ab
Monoclonal(e)
0,2 mg/ml
PBS avec BSA et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2
P14483
H2-Ab1
IgG2a, kappa
100 μg
4°C, stocker dans l’obscurité, NE PAS CONGELER !
Primaire
14961
Cytométrie en flux
AF6-120,1
Super Bright 436
H2-Ab1
Liquide
Souris
Chromatographie d’affinité
RUO
Anticorps
Monoclonal(e)
Souris