Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA MICA pour humain
Kit ELISA sandwich
634.00€ - 4325.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | Q29983 |
---|---|
Plage de dosage | 1,6-100 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 1,09 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15914214
|
Invitrogen™
BMS2302 |
96 tests |
634.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15924214
|
Invitrogen™
BMS2302TEN |
96 x 10 tests |
4325.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’ELISA MICA pour humain quantifie le MICA dans le sérum, le plasma, les lysats cellulaires ou le milieu de culture cellulaire humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le MICA humain naturel et recombinant.
Principe de la méthode
L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour MICA humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), se liant à la cible sur un épitope différent de l’anticorps de capture. Une enzyme conjuguée a été incorporée dans le dosage. Après les étapes d’incubation et de lavage pour éliminer la microplaque des substances non liées, une solution de substrat réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Validation rigoureuse
Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA est testé en fonction de sa qualité pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la cohérence de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Spécification
Q29983 | |
1,09 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
100507436 | |
6,6% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Standard (2 flacons), Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine-HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromagène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
1,6-100 pg/ml | |
Biotine | |
Lysats cellulaires, Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
MICA | |
5,1% | |
HRP | |
Sérum, 50 μl ; plasma, 50 μl ; lysat cellulaire, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
Humaine | |
4 h |