Learn More
Uvex Micro Black/Orange PU/PU 65084 Low Shoe - Width 14
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
151.00€
Spécification
Couleur Noir, Orange
Matériau Microvelours
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 18
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17260891
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508435
35
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17270891
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508436
36
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17280891
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508437
37
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17290891
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508438
38
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17200901
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508439
39
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17210901
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508440
40
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17220901
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508441
41
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17230901
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508442
42
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17240901
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508443
43
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17250901
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508444
44
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17260901
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508445
45
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17270901
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508446
46
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17280901
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508447
47
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17290901
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508448
48
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17200911
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508449
49
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17210911
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508450
50
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17220911
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508451
51
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17230911
Afficher les documents Détails de la promotion
Uvex
6508452
52
151.00€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
Uvex 2 Shoe 6508.4 S3 SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoes
  • Lightweight and flexible
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Metal-free penetration-resistant insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
  • Made with new developed technology for exceptional wearer comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum comfort
  • Breathable, water-repellent high tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
  • Reflecting elements for more safety
  • Individually adjustable due to elastic laces with quick-lock mechanism
    • Normal laces also provided
  • Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft, padded collar and tongue, dust tongue
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6508.4
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Spécification
Spécification
Noir, Orange
Polyuréthane double densité (PU/PU)
Non
Unisexe
Uvex 2
Non
SRC
Microvelours
Composite
EN ISO 20345:2011
Large
Oui
S3