Learn More
Bochem™ Double microspatule en nickel
Dotée d’une double extrémité pour plus de polyvalence, cette microspatule facilite l’accès aux petits flacons. La double microspatule Bochem™ en nickel est dotée d’une extrémité plate et d’une extrémité arrondie et composée de nickel résistant (99,5 %).
Marque:  Bochem™ 3046
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10789441
  • 38.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
  • Double extrémité.
  • Microspatule.
  • Extrémité ronde et extrémité plate.
  • Construction en nickel (99,5 %).
Spécification
Spécification
Micro-spatule à double extrémité
8 mm
100 mm
35 mm
Nickel 99,5 %