Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Candle, Cylindrical Shape
Micro-Filter Candle without glass tube.
Marque: ROBU VitraPOR™ 18000
Informations supplémentaires : Poids : 0.02140kg
Description
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
0 | |
6 mm |
Non stériles | |
15 mm |