Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Candle, Cylindrical Shape
Micro-Filter Candle without glass tube.
Marque: ROBU VitraPOR™ 18014
Informations supplémentaires : Poids : 0.02520kg
Description
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
4 | |
9 mm |
Non stérile | |
20 mm |