Learn More
ROBU VitraPOR™ Micro-Filter Candle with Glass Tube
Micro-Filter Candle with narrow glass tube.
Marque: ROBU VitraPOR™ 18102
Informations supplémentaires : Poids : 0.05370kg
Description
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Tube en verre | |
15 mm |
Non stérile | |
2 | |
6 mm |