Learn More
Electrothermal™ Élément chauffant d’extraction série MM Micro-Kjeldahl
Conçu pour l’extraction Kjeldahl sur une micro-échelle afin de déterminer la teneur en protéines des aliments. L’élément chauffant d’extraction Micro-Kjeldahl série MM Electrothermal™ présente 6 renfoncements dans un boîtier extérieur en acier inoxydable avec supports montés à l'arrière (fournis avec chaque unité), et pouvant soutenir des tiges de support de 12,7 mm de diamètre max.
Marque: Electrothermal™ 03074-34
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- La grille de mise à la terre protège l’utilisateur contre les chocs électriques et les double fusibles renforcent la sécurité.
- Structure robuste et facile à nettoyer en acier inoxydable
- Les fixations montées à l’arrière maintiennent les tiges de support des flacons (fournies avec chaque unité)
- 6 positions pouvant accueillir des flacons à fond rond d’une capacité comprise entre 18 et 50 ml.
- Plage de températures maximale de l’élément : de 550°C à 800°C
- Les commandes dédiées à chaque renfoncement sont logées dans une “zone froide”
- Écran de mise à la terre en acier inoxydable couvrant l'élément chauffant
- Les unités sont dotées de fusibles doubles pour davantage de sécurité
- Verrerie non requise
Spécification
18 à 50 ml/puits | |
230 V | |
Laine minérale en fibres céramiques | |
600 W | |
550°C à 800°C |
160 x 520 x 162mm | |
Acier inox | |
Prise EU | |
3,5kg | |
50/60 Hz |