Learn More
Fisherbrand™ Microtubes en polypropylène avec bouchon à clipser
Offrent un joint sûr, étanche aux liquides et fiable, même avec une ébullition prolongée à l’aide de microtubes en polypropylène Fisherbrand™. Utilisez ces tubes en polypropylène pour la préparation d’échantillons, la centrifugation ou le stockage. Les microtubes offrent un fonctionnement simple, ergonomique et fiable.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.81000kg
Code produit. 11921869
  • 36.76€ / 1000 pièces
En stock, prêt à être expédié : 15
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bouchon à clipser plat
  • Autoclavables
  • PP
  • Type Eppendorf
Spécification
Spécification
Flat cap
Polypropylene
1.5mL
10mm
40mm
1.5mL
Non
Yes
Green
Polypropylene
1000/Pk.