Learn More
BRAND™ Microtubes à centrifuger avec bouchons à vis fixés
Fabriqués en polypropylène avec bouchon à vis en polypropylène. Les tubes à centrifuger avec bouchons à vis fixés BRAND™ comprennent une zone de marquage dépolie pour l’identification ou à d’autres fins. Conforme à la norme DIN EN 285. Autoclavables à 121°C (2 bars). Les inserts pour bouchons en polypropylène colorés pour l’identification peuvent être achetés séparément.
Marque: BRAND™ 780711
234.11 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Fabriqués en polypropylène avec bouchon à vis en polypropylène.
- Conforme à la norme DIN EN 285.
- La zone de marquage dépolie permet l’identification des échantillons ou d’autres notations.
- Plage de températures : –196°C à 121°C.
- Autoclavables à 121°C (2 bars)
- Les inserts pour bouchons en polypropylène colorés pour l’identification peuvent être achetés séparément.
Spécification
13 mm | |
à 1,0 ml | |
PP | |
1,5 ml | |
Autostable, fond conique | |
–196 à 121°C |
17 000 G | |
DIN EN 285 | |
Autoclavables | |
PP | |
44 mm |