Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-864 MidKnight™ MAX Disposable Nitrile Gloves - Extended Cuff
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Une épaisseur de paume supplémentaire (0,16 mm) résiste aux déchirures pendant l’utilisation
- La couleur noire profonde masque l’aspect des huiles, de la graisse et de la saleté
- La manchette allongée offre une protection supplémentaire au-dessus du poignet et de l’avant-bras
- Résistant à de nombreux produits chimiques, huiles et solvants
- La conception texturée améliore les capacités de préhension
- La conception sans silicone utilise un procédé de peinture et de finition durable
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Noir |
Jetable | Oui |
Finger Thickness (Metric) | 0,21 mm |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Nitrile |
Palm Thickness (Metric) | 0,16 mm |
Poudré | Non poudrés |
Dimensions | 7 |