Learn More
Fisherbrand™ Disques de filtre micro fibre de verre
Fabriqués avec 100 % de microfibres de verre borosilicaté. Les disques de filtre micro fibre de verre Fisherbrand™ sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils fournissent une résistance chimique à la plupart des solvants et réactifs (sauf à l’acide fluorhydrique).
51.90€ - 98.85€
Spécification
Poids de base | 75 g/m2 |
---|---|
Type de filtre | Microfiltration |
Format | Disc |
Porosité | 0.7 μm |
Durée de filtration | 310 sec. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11724626
|
Fisherbrand™
|
109 mm |
71.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11708563
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
67.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11714626
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
65.45€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11778553
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11784093
|
Fisherbrand™
|
124 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11735265
|
Fisherbrand™
|
37 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Ne contiennent aucun liant
- Convient pour une utilisation jusqu’à 500°C
- Résistants à l’humidité
- Conviennent à la microfiltration en raison de fibres fines
- Capacité de charge élevée
- Grande pureté chimique
- fabriqués avec de l’eau déminéralisée
- Grande perméabilité à l’air
Applications :
- Filtration d’eau industrielle, d’algues d’eau douce, d’eau potable, de protéines, d’échantillons pour HPLC, de solvants
- Teneur en sédiments des produits pétroliers
- Test de liaison aux ligands
- Surveillance de la pollution de l’air
- Préfiltres à membrane
- Dosages radio-immunologiques
- Solides en suspension dans l’eau, les fumées
- Numération par scintillation liquide
- Prélèvement de cellules
- Teneur en graisse des produits laitiers
Spécification
75 g/m2 | |
Disc | |
310 sec. | |
Non-hygroscopic | |
0.45 mm |
Microfiltration | |
0.7 μm | |
263 | |
500°C | |
Filter |