Learn More
Fisherbrand™ Filtres en microfibre de verre, grade 262
Fabriqués avec 100 % de microfibres de verre borosilicaté. Les filtres en microfibre de verre Fisherbrand™ qualité 262 sont non hygroscopiques et biologiquement inertes. Ils fournissent une résistance chimique à la plupart des solvants et réactifs (sauf à l’acide fluorhydrique).
33.30€ - 54.00€
Spécification
Poids de base | 120 g/m2 |
---|---|
Type de filtre | Microfilter |
Format | Disc |
Matériau | Borosilicate Glass |
Porosité | 2.7 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11714113
|
Fisherbrand™
|
47 mm |
33.30€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11724113
|
Fisherbrand™
|
89.9 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Ne contiennent aucun liant
- Convient pour une utilisation jusqu’à 500°C
- Résistants à l’humidité
- Conviennent à la microfiltration en raison de fibres fines
- Capacité de charge élevée
- Grande pureté chimique
- fabriqués avec de l’eau déminéralisée
- Grande perméabilité à l’air
Applications :
- Filtration d’eau industrielle, d’algues d’eau douce, d’eau potable, de protéines, d’échantillons pour HPLC, de solvants
- Teneur en sédiments des produits pétroliers
- Test de liaison aux ligands
- Surveillance de la pollution de l’air
- Préfiltres à membrane
- Dosages radio-immunologiques
- Solides en suspension dans l’eau, les fumées
- Numération par scintillation liquide
- Prélèvement de cellules
- Teneur en graisse des produits laitiers
Spécification
120 g/m2 | |
Disc | |
2.7 μm | |
Membrane pre-filters | |
Non-hygroscopic | |
0.02 in. | |
Filter |
Microfilter | |
Borosilicate Glass | |
30 sec. | |
262 | |
500°C | |
0.53 mm |