Learn More
Spectrum Labs™ Module de filtration en fibres creuses MicroKros™
Module de filtre en fibre creuse pré-humidifié.
Marque: Spectrum Labs™ C02-S500-05-P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Filtre pré-humidifié
- Pour la filtration
Spécification
Module de filtration en fibres creuses MicroKros™ | |
500 kd | |
Filtration de laboratoire | |
0,02 in |
Polystyrène | |
28 cm2 | |
Humide | |
0,5 mm |