Learn More
Greiner Bio-One Microplaque MICROLON™ 200 à 96 puits, à fond en U
Exempte de DNase, RNase, ADN humain et pyrogènes détectables
Marque: Greiner Bio-One 650001
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Codage alphanumérique des puitsSpécification
Exempts de DNase, de RNase, d’ADN humain et de pyrogènes | |
Sans couvercle | |
Non autoclavable | |
À liaison moyenne | |
PS | |
96 | |
Non stérile | |
Oui | |
40 | |
40/boîte | |
128 x 85 x 14 mm |
Étalon | |
8 x 12 | |
Sachets intérieurs de 10 | |
Transparent | |
323 μl | |
40 à 280 μl | |
U | |
1000 ×g (rotor à godets oscillants) | |
10 | |
Oui |