Learn More
Epredia™ Cassettes pour biopsie en vrac Micromesh™
Améliorez l’échange des liquides sans recourir à des éponges pour biopsie grâce aux 1 400 perforations carrées de 0,36 mm des cassettes pour biopsie en vrac Epredia™ MicromeshTM.
Marque: Epredia™ B1000735GR
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 2.86000kg
Description
Améliorez l’échange des liquides sans recourir à des éponges pour biopsie grâce aux 1 400 perforations carrées de 0,36 mm des cassettes pour biopsie en vrac Thermo Scientific™ Micromesh™.
- En polymère d’acétal
- Un vaste compartiment de 24 × 27 mm est idéal même pour les aiguilles de biopsie
- Le couvercle encastré est spécialement conçu pour être posé au ras de la surface supérieure de la cassette, ce qui permet d’étiqueter les cassettes sur les marqueurs automatiques Epredia™ Shandon™ série MicroWriter™ sans retirer le couvercle
- La face d’écriture de la cassette est inclinée à un angle de 45°
- Boîtes de 1 000 (quatre boîtes de 250 cassettes chacune) avec couvercles fixés
Spécification
Small Square Pore | |
Green | |
27 mm | |
Loose Biopsy Cassette |
45° | |
24 mm | |
Acetal Polymer |