Learn More
Micronova™ Nettoyant MegaClean™
Nettoyant et dégraisseur pour salle blanche non inflammable, idéal pour une utilisation intensive
Marque:  Micronova™ MC1-G
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : CAS : 112-34-5 Poids : 14.20000kg
Code produit. 11932475
  • 313.00€ / 15.14L
Expédition estimée: 24-06-2024
Description
Le nettoyant intensif Micronova MegaClean™ offre une alternative efficace aux nettoyants toxiques et inflammables à base de solvants, tels que l’acétone et l’alcool isopropylique. Filtré à 0,1 micron, ce nettoyant est idéal pour les semi-conducteurs, l’électronique, l’aérospatiale et les opérations en salle blanche.
  • Dégraissant intensif non inflammable pour salle blanche
  • Élimine les taches de graisse, d’adhésif et de résine photosensibles de la plupart des surfaces
  • Idéal pour les semi-conducteurs, l’électronique, l’aérospatiale et les opérations en salle blanche
  • Filtré à 0,1 micron
  • Disponible en flacons de recharge de 1 ou 5 gallons et en flacon vaporisateur d’1 quart de gallon
  • Biodégradable
  • Hydrosoluble
  • Efficace à faibles concentrations
Spécification
Spécification
Non stérile
Salissures importantes, retrait d’adhésif dans et autour de la salle blanche
1 gal.
Détergent intensif, dégraissant
Serpillères et seaux ou lingettes et éponge
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, alcohols, C9-11, Ethoxylated