Learn More
Micronova™ Éponges pour salles blanches
Une large gamme d’éponges, fabriquées avec des matériaux approuvés dans les salles blanches, conçues pour nettoyer des petites pièces, l’intérieur des équipements, des parois souples, des paillasses à flux laminaire, des isolateurs et d’autres applications utiles en salles blanches et en laboratoires. Disponibles en plusieurs tissus, formes et dimensions
Marque: Micronova™ SP20-46
12.87 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21723" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Une large gamme d’éponges, fabriquées avec des matériaux approuvés dans les salles blanches, conçues pour nettoyer des petites pièces, l’intérieur des équipements, des parois souples, des paillasses à flux laminaire, des isolateurs et d’autres applications utiles en salles blanches et en laboratoires.Disponibles en plusieurs tissus, formes et dimensions
Les éponges Micronova pour salles blanches existent avec des housses disponibles dans de nombreux matériaux, cousus de manière à optimiser la sécurité et à proposer différentes formes et tailles d’intérieurs en mousse d’uréthane réticulée et approuvée dans les salles blanches. Disponibles irradiées aux rayons gamma pour les zones aseptiques.
- Une gamme d’éponges pour salles blanches
- Durables, réutilisables et absorbantes
- Housses disponibles dans une variété de tissus adaptés aux tâches de nettoyage spécialisées :
- Polymaille — 100 % polyester avec une couche de maille, offre une surface de frottement léger
- NovaPoly — 100 % polyester tricoté lisse, excellent pour disperser les désinfectants, contact alimentaire indirect approuvé par la FDA.
- MegaTex — 100 % polyamide non-tissé, absorbant avec une surface légèrement abrasive
- Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, absorption et nettoyage supérieur.
- NovaCel — blanc solide, PVA super absorbant pour le rodage et le polissage des équipements de fabrication de gaufrettes.
- Peau de chamois absorbante NovaLite — absorbante avec une bonne résistance au frottement.
- PVA — Absorbance élevée avec des propriétés de séchage rapide.
- Disponible irradiée aux rayons gamma pour les zones aseptiques
- Produit résistant aux désinfectants les plus puissants
- Autoclavables
Spécification
Éponge pour salles blanches | |
15,2 cm | |
10,2 cm | |
Autoclavables | |
Non | |
Super absorbant et nettoyage supérieur, pour une utilisation avec des désinfectants puissants et adaptés à la stérilisation à la vapeur |
6 po | |
4 in | |
MegaTex, polyamide non-tissé, intérieur en mousse d’uréthane | |
Blanc | |
15,2 x 10,2 cm (6 x 4 po.) | |
Non stérile |