Learn More
Micronova™ Housse de serpillère à franges SlimLine™
Housse de serpillère à franges SlimLine™ s’insérant sur l’adaptateur de serpillère à franges SlimLine™ pivotant à 360 degrés pour un nettoyage et une désinfection efficaces en salle blanche.
13.10€ - 21.25€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Autoclavables |
Résistant à | Produits chimiques |
Jetable | Non |
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11942495
|
Micronova™
SLSC6-18 |
Polyester à maille lisse, intérieur en mousse d’uréthane épaisse, 100 % polyester à maille lisse | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) |
21.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11956845
|
Micronova™
SLSC6-9 |
Polyester, mousse d’uréthane | 22.9 x 12.7 cm (9 x 5 in.) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Housses en NovaPoly™
- Lavables, réutilisables et faciles à changer
- Saturer soigneusement en produit à des fins de stérilisation
- Adapté à une utilisation avec des désinfectants puissants et à l’autoclavage répété
- Intérieur en mousse d’uréthane
- Pour le nettoyage intensif, les zones très fréquentées, les taches de coloration et les résidus chimiques
- Maille en monofilament pour une meilleure abrasion et une formation de particules réduite
Spécification
Blanc | |
Autoclavables | |
Non | |
Serpillère à franges pour salle blanche SlimLine |
Non stérile | |
Produits chimiques | |
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. | |
Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches |