Learn More
Kartell™ Micropipeteur à volume variable Pluripet II
Assurez un degré élevé de précision et d’exactitude associé à un coût inférieur. Le micropipeteur Pluripet II à volume variable Kartell™ est utile pour les applications en biologie moléculaire, microbiologie, immunologie, chimie analytique, etc.
Marque: Kartell™ 1321000
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.16200kg
Description
- Fabriqué en plastique de haute qualité et équipé d’un piston en acier pour une utilisation prolongée dans le temps
- La connexion de la poignée garantit une préhension plus confortable et non fatigante
- Le volume désiré peut être réglé en tournant le bouton de vidange
- La sélection à clipser offre facilité et sécurité
- Le grand écran garantit une lecture simple de la valeur de volume définie
- Le bouton de chaque micropipeteur a une couleur spécifique pour identifier facilement l’intervalle de volume utilisable
- Le cône de support de pointe peut contenir une grande variété de pointes
- Le dispositif de réétalonnage assure des réétalonnages rapides et précis
- La structure robuste du corps garantit des résistances mécaniques et chimiques élevées
Spécification
±2,0 %, ±0,8 % | |
Kartell™ 960 | |
Pluripet II 100 | |
20 à 100 μl |
EC/IVD, ISO8655 | |
Autoclavable | |
Micropipette | |
1 μl |