Learn More
Thermo Scientific™ Preparation Rack, 96-well, with cover
Rack de préparation d’échantillons à 96 puits Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ PRK0963
Code nomenclature Nacres: LB.42
Informations supplémentaires : Poids : 0.48500kg
Description
Rack de préparation d’échantillons à 96 puits Thermo Scientific™.
Pour tous les tubes de 0,2 ml, tubes en barrettes, plaques PRC de 24 puits Piko™ et plaques sans jupe ou à demi-jupe de 96 puits.- Rack bleu, couvercle transparent
- L’encombrement standard s’adapte aux rotors de centrifugeuses de microplaques
- Le couvercle transparent permet d’empiler et de visualiser facilement les échantillons
Comprend :
Recommandé dans les cas suivants :
La manipulation, la préparation et la conservation des échantillons
Spécification
Rack de microplaques | |
Tubes de 0,2 ml | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
Bleu / transparent, Transparent | |
Rectangle | |
5 racks |