Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Unités de filtration à membrane en nitrate de cellulose Microsart™, quadrillées, blanches/noires, 0,45 μm
Les unités de filtration à membrane en nitrate de cellulose, quadrillées, blanches/noires, 0,45 μ de Microstart™ Sartorius Stedim Biotech™ combinent un entonnoir, une base de filtration et un filtre à membrane quadrillée en une seule unité.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ 16D01--10-06--TG
Informations supplémentaires : Poids : 0.00300kg
Code produit. 15962560
  • 185.00€ / 24 pièces
En stock
Description
  • Les unités de filtration stériles prêtes à l'emploi combinent un entonnoir, une base de filtration et un filtre à membrane quadrillée dans une seule unité.
  • Elles sont adaptées à la détection et l’énumération des microorganismes dans les industries pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, des boissons, de l’eau et d’autres liquides.
  • Convient à une utilisation dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique, alimentaire et boissons, les tests environnementaux et d’eau.
  • Convient pour une énumération microbienne.
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
Spécification
Quadrillage blanc/noir
Entonnoir en polypropylène, base en ABS
0,45 μm
3 plateaux de 8
Capacité de l’entonnoir : 100mL
Nitrate de cellulose
Stérile
47 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • X24 Microsart Filter 100,CN,white/black,0.45 µm
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose