Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Unités de filtration à membrane en nitrate de cellulose Microsart™, quadrillées, blanches/noires, 0,45 μm
Les unités de filtration à membrane en nitrate de cellulose, quadrillées, blanches/noires, 0,45 μ de Microstart™ Sartorius Stedim Biotech™ combinent un entonnoir, une base de filtration et un filtre à membrane quadrillée en une seule unité.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ 16D01--25-06--BK
Informations supplémentaires : Poids : 1.25000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Code produit. 15972560
  • 206.00€ / 48 pièces
Date d’expédition estimée: 02-03-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les unités de filtration stériles prêtes à l'emploi combinent un entonnoir, une base de filtration et un filtre à membrane quadrillée dans une seule unité.
  • Elles sont adaptées à la détection et l’énumération des microorganismes dans les industries pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, des boissons, de l’eau et d’autres liquides.
  • Convient à une utilisation dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique, alimentaire et boissons, les tests environnementaux et d’eau.
  • Convient pour une énumération microbienne.
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
Spécification
Quadrillage blanc/noir
47 mm
Nitrate de cellulose
0,45 μm
Capacité de l’entonnoir : 250mL
6 bags of 8
Entonnoir en polypropylène, base en ABS
Sterile