Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Unités de filtration à membrane en nitrate de cellulose Microsart™, quadrillées, blanches/noires, 0,45 μm
Les unités de filtration à membrane en nitrate de cellulose, quadrillées, blanches/noires, 0,45 μ de Microstart™ Sartorius Stedim Biotech™ combinent un entonnoir, une base de filtration et un filtre à membrane quadrillée en une seule unité.
72.91€ - 404.00€
Spécification
Couleur Quadrillage blanc/noir
Matériau Entonnoir en polypropylène, base en ABS
Matériau (membrane) Nitrate de cellulose
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Description Nb par paquet Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Nb par paquet Prix Quantité et disponibilité  
15952560
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--10-06--BL
Capacité de l’entonnoir : 100mL 6 sachets de 10
404.00€
60 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15962560
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--10-06--TG
Capacité de l’entonnoir : 100mL 3 plateaux de 8
185.00€
24 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15972560
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--25-06--BK
Capacité de l’entonnoir : 250mL 6 sachets de 8
373.00€
48 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
15902570
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--25-H6-ACF
Capacité de l’entonnoir : 250mL 18 conditionnés individuellement
164.00€
18 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
15982560
Afficher les documents Détails de la promotion
Sartorius Stedim Biotech™
16D01--25-06--TF
Funnel capacity: 250mL 2 trays of 8 Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Les unités de filtration stériles prêtes à l'emploi combinent un entonnoir, une base de filtration et un filtre à membrane quadrillée dans une seule unité.
  • Elles sont adaptées à la détection et l’énumération des microorganismes dans les industries pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, des boissons, de l’eau et d’autres liquides.
  • Convient à une utilisation dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique, alimentaire et boissons, les tests environnementaux et d’eau.
  • Convient pour une énumération microbienne.
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
Spécification
Quadrillage blanc/noir
Nitrate de cellulose
Stérile
Entonnoir en polypropylène, base en ABS
0,45 μm
47 mm