Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Distributeur de filtres à membrane e.motion Microsart™
Biotech Le distributeur de filtres à membrane e.motion Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ facilite les procédures en distribuant automatiquement les filtres à membrane.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ 16713----PS
Informations supplémentaires : Poids : 3.20000kg
Code produit. 15963040
  • 2470.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
Le distributeur de filtre à membrane e.motion de Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ facilite les procédures en distribuant automatiquement les filtres à membrane.
  • Facilite les procédures de test microbiologique.
  • Un faible encombrement permet d’économiser de l’espace précieux sur la hotte à flux laminaire.
  • Distribue les filtres à membrane à partir de leur emballage stérile entièrement automatiquement par simple pression sur un bouton, les mains libres ou par pédale.
Spécification
Spécification
2,6 kg
0,5 sec
Analyses d’eau/environnementales, analyses de denrées alimentaires et boissons, pharmaceutique/biotechnologie
2 VCC, 40 VA (alimentation externe incluse)
233 mm × 172 mm × 230 mm
Filtres à membrane