Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Bactéries Microsart™ RESEARCH
Les bactéries Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ RESEARCH sont utilisées pour une détection rapide / fiable en temps réel basée sur la PCR de la contamination bactérienne dans les surnageants de cultures cellulaires.
1005.00€ - 2497.59€
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15943030
|
Sartorius Stedim Biotech™
SMB95-1009 |
Réactifs pour 25 réactions PCR | 25 |
1005.00€
25 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15953030
|
Sartorius Stedim Biotech™
SMB95-1010 |
Reagents for 100 PCR reactions | 100 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Détectez rapidement la contamination de plus de 95 % de toutes les espèces bactériennes connues en 2½ d’heures.
- Dans une PCR en temps réel, des sondes TaqMan™ hautement spécifiques se lient à une séquence d’ADN très conservée qui est courante pour toutes les bactéries (Gram-positif et Gram négatif).
- Ce kit est conçu pour le contrôle de la contamination dans le monde universitaire ou pendant l’élaboration de médicaments et en cours de traitement en biopharmacie ou en médecine régénérative.
Spécification
qPCR | |
2 μl |