Learn More
Thermo Scientific™ Lames de microscope, à encoche, 1 mm
Les lames Premium sont fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie de routine ; et de manière plus spécifique pour les frottis sanguins.
Marque:  Thermo Scientific™ AAAC0900110002EA0MNZ#0#G#
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 13584280
  • 791.28€ / 1000 pièces
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriquées en verre sodocalcique extra blanc suisse
  • Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
  • Scintillement verdâtre réduit
  • Transparence optimale et parfaite garantie
  • Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
Spécification
Spécification
110mm
1mm
Verre sodocalcique
Non
90mm
Sans revêtement
50 pièces en papier
110 x 90 mm
Vidéos