Learn More
Microtubes pour osmomètre
En PP. Les microtubes pour osmomètre Loeser™ peuvent contenir jusqu’à 1,5 ml de volume d’échantillon.
Marque:  Loeser 0.01.0003
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Code produit. 12013429
  • 133.00€ / 500 pièces
En stock
Description
  • À utiliser avec un osmomètre
  • Volume de l’échantillon : jusqu’à 1,5 ml
  • 500/boîte
Spécification
Spécification
Jusqu’à 1,5 ml
40 mm
Tous les osmomètres avec des volumes d’échantillon de 50 à 100 µl
–20 à 80°C
Transparent
PP
500/boîte