missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Camlab™ Étiquette Microtube Biohazard
Marque: Camlab™ RTP110
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.02400kg
Description
Étiquette ronde pour bouchon• Utilisable jusqu'à +80°C
• Vierge, numérotée ou signaux sécurité
• Etiquette adhésive φ 9,5mm en dérouleur pour utilisation sur plastique, bonne résistance chimique
• Etiquette sécurité en dérouleur
• Biohazard, le lot
• Inclus en dérouleur
• Etiquette ronde adhésive microtube
• Température +5°C à +80°C
• Etiquette adhésive φ 9,5mm en dérouleur pour collage sur tout plastique
• Bonne résistance chimique
• Biohazard
Spécification
Microtube Biohazard Label | |
11 x 14 mm | |
9.5 mm |
250/Pk. | |
5 to 80°C |