Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité Millennia 2G
Catalog Number p-7159669
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Argent
Gris
Transparent
Lunettes de sécurité offrant une excellente protection, un confort d’ajustement et une conception simple et élégante.
  • Matériau de monture plus souple et plus doux pour un confort supérieur contre la tête et les oreilles lorsqu’elles sont utilisées toute la journée
  • Couvrent les yeux et les zones au-dessus des joues et des sourcils pour s’assurer que les travailleurs sont protégés contre les particules, la poussière et d’autres risques d’impact
  • Une plus grande couverture par le verre enveloppe à la fois de façon périphérique et le long des joues permet de prévenir les risques de particules
  • Un élément de conception “semblable à une étagère” le long des sourcils a été ajouté pour empêcher la poussière de tomber entre les montures et d’entrer dans les yeux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Description Diélectrique
Certifications / conformité (Europe) Catégorie EPI CE :2, Certificat CE :C1570.1HON, attestation CE :C1570.1HON, EN C1570.1HON
Teinte de la lentille Transparent
À utiliser avec (application) Pour une utilisation en intérieur où une protection oculaire est nécessaire contre les risques les plus courants, y compris la protection contre les impacts et l’apparition de buée.
Couleur de la monture Noir
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Nylon
Protection UV 0,999