Learn More
Honeywell™ Lunettes de sécurité Millennia 2G
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Argent
Gris
Transparent
Description
- Matériau de monture plus souple et plus doux pour un confort supérieur contre la tête et les oreilles lorsqu’elles sont utilisées toute la journée
- Couvrent les yeux et les zones au-dessus des joues et des sourcils pour s’assurer que les travailleurs sont protégés contre les particules, la poussière et d’autres risques d’impact
- Une plus grande couverture par le verre enveloppe à la fois de façon périphérique et le long des joues permet de prévenir les risques de particules
- Un élément de conception “semblable à une étagère” le long des sourcils a été ajouté pour empêcher la poussière de tomber entre les montures et d’entrer dans les yeux
Spécification
Description | Diélectrique |
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie EPI CE :2, Certificat CE :C1570.1HON, attestation CE :C1570.1HON, EN C1570.1HON |
Teinte de la lentille | Transparent |
À utiliser avec (application) | Pour une utilisation en intérieur où une protection oculaire est nécessaire contre les risques les plus courants, y compris la protection contre les impacts et l’apparition de buée. |
Couleur de la monture | Noir |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Nylon |
Protection UV | 0,999 |