Learn More
Merck Millex™-GN for Samplicity G2, Nylon, 0.20 μm
This 33 mm syringe filter with a Hydrophilic Nylon membrane, for non-sterile filtration on the Samplicity G2 system, has a 0.2 μm pore size used in preparation of aqueous & organic solutions prior to chromatography or other instrument analyses.
1280.00€ - 3175.00€
Spécification
Couleur Violet
Description Raccord d’entrée Luer-Lock™ femelle / raccord de sortie lisse Luer mâle
Matériau PP
Matériau (membrane) Nylon (hydrophile)
Porosité 0,2 μm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16621734
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
SAMP2GNNB
250Pack
1280.00€
250 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
16631734
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Merck
SAMP2GNNK
1000Pack
3175.00€
1000 pièces
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée: 19-07-2024
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
Overview of Millex™ Filters for the Samplicity™ G2 System
  • Samplicity™ G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
  • Millex™ Filters for the Samplicity™ G2 System provide adaptor funnels and Millex™ 33 mm filters
  • Samplicity™ G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
  • Available in 0.20 μm and 0.45 μm pore sizes with Durapore™ PVDF, Millipore Express™ PLUS PES, or nylon membranes
Applications: HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Specifications
Specifications
Violet
PP
0,2 μm
4,5 cm2
≤80 μL
8,6 bar (125 psi)
Filtre Millex avec entonnoir à remplissage facile
33 mm
Raccord d’entrée Luer-Lock™ femelle / raccord de sortie lisse Luer mâle
Nylon (hydrophile)
GN
Préparation des échantillons pour l’analyse
PP
45°C
≤ 80 µL après purge d’air
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates