Learn More
Merck Millex™-HP Syringe Filter Unit for Samplicity G2, PES, 0.45 μm
This 33 mm syringe filter with a Hydrophilic Polyethersulfone membrane, for non-sterile filtration on the Samplicity G2 system, has a 0.45 μm pore size used in preparation of aqueous solutions prior to chromatography or other instrument analyses.
925.00€ - 2545.00€
Spécification
Couleur Vert
Description Raccord d’entrée Luer-LockTM femelle / raccord de sortie lisse Luer mâle
Matériau PP
Matériau (membrane) Polyéthersulfone hydrophile
Porosité 0,45 μm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Comprend Prix Quantité et disponibilité  
16601744
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
SAMP2HPNB
250Pack
925.00€
250 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16611744
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
SAMP2HPNK
1000Pack
2545.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 04-07-2024
Description
Overview of Millex™ Filters for the Samplicity™ G2 System
  • Samplicity™ G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
  • Millex™ Filters for the Samplicity™ G2 System provide adaptor funnels and Millex™ 33 mm filters
  • Samplicity™ G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
  • Available in 0.20 μm and 0.45 μm pore sizes with Durapore™ PVDF, Millipore Express™ PLUS PES, or nylon membranes
Applications: HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Spécification
Spécification
Vert
PP
0,45 μm
4,5 cm2
≤80 μL
8,6 bars (125 psi)
Filtre Millex avec entonnoir à remplissage facile
33 mm
Raccord d’entrée Luer-LockTM femelle / raccord de sortie lisse Luer mâle
Polyéthersulfone hydrophile
HP
Préparation des échantillons pour l’analyse
PP
45°C
≤ 80 µL après purge d’air